Titanium(IV) isopropoxide
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo MOLE33520313-500G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Titanium(IV) isopropoxide
Codice catalogo MOLE33520313-500G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 546-68-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
- Numero CAS:546-68-9
- Formula:C₁₂H₂₈O₄Ti
- Numero MDL:MFCD00008871
- Molecular Weight:284.23 g/mol
- IndexMerck:12,09614
- Punto di ebollizione:240 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:18…20 °C
- Densità:0,9711 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:51 °C
- EINECS:208-909-6
- UN:2413
- ADR:3,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g