Supelco® Organic Reference Standard, Protein Standard
Catalog # P8119-5ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:80 mg/ml (HSA and gamma-globulins)
- Conf:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Protein standard
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ200