Orders LinkContactUsLinkComponent
Power selector, WRT00116
Power selector, WRT00116
Nome del fornitore:   WINKLER
Power selector, WRT00116
Nome del fornitore:  WINKLER
Certificates
Power selector, WRT00116
2 varianti
Product Details & Documents
Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
  • Rotary switch with bimetal element
  • Signal light for controlling status indication
  • Cable with grounding plug type
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • WINKWRT00116-XX013
  • WINKWRT00116-XX0CH
  • WINKWRT00116-XX0UK
  • Modello:
  • WRT00116
  • WRT00116
  • WRT00116
  • Elettrico:
  • 230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
  • 230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
  • 230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
  • L×P×A:
  • 120×56×57 mm
  • 120×56×57 mm
  • 120×56×57 mm
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Disponibilità
    Price
  • WINKWRT00116-XX013
    Power selector
    Power selector
    WRT00116
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 167.00
    SFr. 167.00
    1 * 1 ST
       SFr. 167.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WINKWRT00116-XX013
    Modello
    WRT00116
    Elettrico
    230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
    L×P×A
    120×56×57 mm
  • WINKWRT00116-XX0CH
    Power selector, CH-plug
    Power selector, CH-plug
    WRT00116
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WINKWRT00116-XX0CH
    Modello
    WRT00116
    Elettrico
    230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
    L×P×A
    120×56×57 mm
  • WINKWRT00116-XX0UK
    Power selector, UK-plug
    Power selector, UK-plug
    WRT00116
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WINKWRT00116-XX0UK
    Modello
    WRT00116
    Elettrico
    230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
    L×P×A
    120×56×57 mm