Argento solfato
Nome del fornitore: Roth Carl
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:10294-26-5
:
Formula:Ag₂SO₄
Numero MDL:MFCD00003407
:311.8 g/mol
IndexMerck:13,08603
Punto di ebollizione:1085 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:655 °C
Densità:5,45 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-653-7
:GHS05
temperatura di conservazione:Ambiente
Frequently Bought Together