Argento cromato ≥99%
40107.14
:
- Conf:25 g
- Seq:3308
- Environmentally Preferable:
: Argentous chromate, Silver(I) chromate
:
:331.73 g/mol
:14,8510
:1550 °C (1013 hPa)
:5.63
:Ambiente
:232-043-8
:1479
:5.1,III
:GHS08
:GHS03
:GHS07
:7784-01-2
:Ag₂CrO₄
:MFCD00003402