Orders LinkContactUsLinkComponent
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
3 varianti
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 582-17-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 2042383
Sinonimi:  2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
  • Numero CAS:582-17-2
  • Formula:C₁₀H₈O₂
  • Numero MDL:MFCD00004085
  • Molecular Weight:160.17 g/mol
  • Punto di ebollizione:375 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:183…188 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:209-478-7