Varicella zoster virus IgG ELISA kit
Codice catalogo ABNOKA1456
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Target protein:Varicella zoster virus IgG
- Descrizione:ELISA kit, 100 µl
- Tiipo del campione:Cerebrospinal fluid, serum
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Applicazione:Quantification
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Varicella zoster virus IgG ELISA Kit is a solid phase enzyme immunoassay for the quantitative measurement of IgG class autoantibodies against Varicella zoster virus.
- HRP-conjugate
- Colorimetric detection
Caution: For research use only.