Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Idrossiindolo

6-Idrossiindolo

Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo MOLEM37611894
Corrosivo
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
6-Idrossiindolo
Codice catalogo MOLEM37611894
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  2380-86-1
6-Idrossiindolo

Glass bottle for solids, 1 g

Numero CAS:  2380-86-1
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
  • Numero CAS:2380-86-1
  • Formula:C₈H₇NO
  • Numero MDL:MFCD00152101
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • EINECS:417-020-4
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..