Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazolo
Imidazolo
Corrosivo
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Imidazolo
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Imidazolo
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numero CAS:288-32-4
  • Formula:C₃H₄N₂
  • Numero MDL:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • IndexMerck:13,04935
  • Punto di ebollizione:255 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:89…90 °C
  • Densità:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:135 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di plastica
    50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Specifiche:
    Marketsource