ContactUsLinkComponent
Imidazolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
  24720.157
 :  
undefined
Imidazolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
  24720.157
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    50 g
  • Seq:
    3368
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Melting point:
    88 - 91 °C
  • pH (20°C; 5 %):
    9.5 - 10.5
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Water:
    Max. 0.5 %
  • Fe (Iron):
    Max. 10 ppm
 :
 :13,04935
 :255 °C (1013 hPa)
 :89…90 °C
 :1.18 g/cm³ (20 °C)
 :135 °C
 :Ambiente
 :206-019-2
 :2923
 :8 (6.1),III
 :68.08 g/mol
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS05
 :288-32-4
 :C₃H₄N₂
 :MFCD00005183