Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonio solfato
Ammonio solfato
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Ammonio solfato
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
5 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  • Numero CAS:7783-20-2
  • Formula:(NH₄)₂SO₄
  • Numero MDL:MFCD00003391
  • Molecular Weight:132.14 g/mol
  • IndexMerck:13,00559
  • Punto di fusione:336…339 °C
  • Densità:1,78 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-984-1
  • REACH:01-2119455044-46
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 20.30
    SFr. 20.30
    1 * 250 g
       SFr. 20.30
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di plastica
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 46.70
    SFr. 46.70
    1 * 1 kg
       SFr. 46.70
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 89.40
    SFr. 89.40
    1 * 2,5 kg
       SFr. 89.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 150.00
    SFr. 150.00
    1 * 5 kg
       SFr. 150.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 502.80
    SFr. 502.80
    1 * 25 kg
       SFr. 502.80
    Specifiche:
    Marketsource