Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonio solfato
Ammonio solfato
5 kg
Codice catalogo MOLEM82058695
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Ammonio solfato
Codice catalogo MOLEM82058695
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  7783-20-2
Ammonio solfato
5 kg
Numero CAS:  7783-20-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  • Numero CAS:7783-20-2
  • Formula:(NH₄)₂SO₄
  • Numero MDL:MFCD00003391
  • Molecular Weight:132.14 g/mol
  • IndexMerck:13,00559
  • Punto di fusione:336…339 °C
  • Densità:1,78 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-984-1
  • REACH:01-2119455044-46
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 kg