Ammonio persolfato (APS) ≥97.5%, GPR RECTAPUR®
21299.366
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:5 kg
- Seq:4114
- Assay:Min. 97.5 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 50 ppm
- Cl (Chloride):Max. 20 ppm
- Fe (Iron):Max. 50 ppm
:
:228.2 g/mol
:13,00545
:120 °C
:1.98 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:231-786-5
:1444
:5.1,III
:GHS03
:GHS07
:GHS08
:7727-54-0
:(NH₄)₂S₂O₈
:MFCD00003390