Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonio persolfato (APS)
Ammonio persolfato (APS)
Ossidante
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Ammonio persolfato (APS)
Nome del fornitore:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Certificates
Ammonio persolfato (APS)
Ammonio persolfato (APS)
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
  • Numero CAS:7727-54-0
  • Formula:(NH₄)₂S₂O₈
  • Numero MDL:MFCD00003390
  • Molecular Weight:228.2 g/mol
  • IndexMerck:13,00545
  • Punto di fusione:120 °C
  • Densità:1,98 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-786-5
  • UN:1444
  • ADR:5.1,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource