ContactUsLinkComponent
Ammonio diidrogeno fosfato, Supelco®
Ammonio diidrogeno fosfato, Supelco®
Codice catalogo 88431-25G
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
undefined
Ammonio diidrogeno fosfato, Supelco®
Codice catalogo 88431-25G
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
IndexMerck:13,00547
Punto di fusione:190 °C
Densità:1.8 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :115.03 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-764-5
Numero CAS:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
Numero MDL:MFCD00003396