Ammonio diidrogeno fosfato ≥98.0% ACS
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7722-76-1
:
Formel:NH₄H₂PO₄
MDL-Nummer:MFCD00003396
Merck-Index:14,543
Schmelzender Platingehalt:190 °C
Dichte:1.803
:115.03 g/mol
EINECS:231-764-5
:GHS07
Lagertemperatur:Ambiente
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together