di-Ammonio idrogeno fosfato
Anbieter: Roth Carl
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7783-28-0
:
Formel:(NH₄)₂HPO₄
MDL-Nummer:MFCD00010891
:132.06 g/mol
Merck-Index:13,00546
Schmelzender Platingehalt:185 °C
Dichte:1,619 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambiente
EINECS:231-987-8
ERREICHEN:01-2119490974-22
Frequently Bought Together