di-Ammonio idrogeno fosfato ≥98%
Catalog # A17416.36
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g
- Seq:3645
Specifications
About this item
:
:132.06 g/mol
Merck Index:14,542
Melting Pt:155 °C (dec.)
Density:1,619
EINECS:231-987-8
REACH:01-2119490974-22
:GHS07
Storage Temperature:Ambiente
CAS Number:7783-28-0
Formula:(NH₄)₂HPO₄
MDL Number:MFCD00010891