Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonio cloruro
Ammonio cloruro
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Ammonio cloruro
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Ammonio cloruro
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Ammonium muriate, Salmiac
  • Numero CAS:12125-02-9
  • Formula:NH₄Cl
  • Numero MDL:MFCD00011420
  • Molecular Weight:53.49 g/mol
  • IndexMerck:13,00510
  • Punto di fusione:335 °C
  • Densità:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:235-186-4
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 37.80 SFr.
    37.80 SFr.
    1 * 500 g
       37.80 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 70.20 SFr.
    70.20 SFr.
    1 * 1 kg
       70.20 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 550.80 SFr.
    550.80 SFr.
    1 * 25 kg
       550.80 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource