Buffer solution, pH 12,454
Buffer solution, 12,454, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 250 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Buffer solution, pH 12,454
Codice catalogo APPC277089.1209
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
These buffer solutions are useful for the calibration of high precision laboratory pH meters.
- pH (30 °C): 12,289 ±0,01
- pH (25 °C): 12,454 ±0,01
- pH (20 °C): 12,627 ±0,01
- pH (10 °C): 12,810 ±0,01
Certifications: Standardised, according to DIN19266.
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:250 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Buffer solution
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:12,454