Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexamethyldisilane
Hexamethyldisilane
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE22895484-25G
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Hexamethyldisilane
Codice catalogo MOLE22895484-25G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  1450-14-2
Hexamethyldisilane
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  1450-14-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:1450-14-2
  • Formula:C₆H₁₈Si₂
  • Numero MDL:MFCD00008258
  • Molecular Weight:146.38 g/mol
  • Punto di ebollizione:112 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:13…15 °C
  • Densità:0,729 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:215-911-0
  • UN:1993
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g