Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Carborundo
Carborundo, TECHNICAL 0,037 mm
Carborundo, TECHNICAL 0,037 mm
Carborundo, TECHNICAL 0,037 mm
22540.298
:
VWR Chemicals
:
Carborundo, TECHNICAL 0,037 mm
22540.298
:
VWR Chemicals
:
Tipo di conf.:
Bottiglia di plastica
Conf:
1 kg
Seq:
4024
Identification:
Passes test
:
:
40.1 g/mol
:
12,08636
:
< 2700 °C (1013 hPa)
:
2700 °C
:
3.23 g/cm³ (20 °C)
:
206-991-8
:
409-21-2
:
SiC