Orders LinkContactUsLinkComponent
Carborundo, TECHNICAL 0,105 mm
Carborundo, TECHNICAL 0,105 mm
Bottiglia di plastica, 1 kg
Codice catalogo 22505.297
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Carborundo, TECHNICAL 0,105 mm
Codice catalogo 22505.297
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  409-21-2
Carborundo, TECHNICAL 0,105 mm
Carborundo, TECHNICAL 0,105 mm
Bottiglia di plastica, 1 kg
Numero CAS:  409-21-2
Price
198.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numero CAS:409-21-2
  • Formula:SiC
  • Molecular Weight:40.1 g/mol
  • IndexMerck:12,08636
  • Punto di ebollizione:< 2700 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:2700 °C
  • Densità:3,23 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 3.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:206-991-8
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Identificazione:
    Conforme
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg