ContactUsLinkComponent
Calcio idrossido ≥95%, TECHNICAL
Calcio idrossido ≥95%, TECHNICAL
  22641.460
 :  
undefined
Calcio idrossido ≥95%, TECHNICAL
  22641.460
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bidone in plastica
  • Conf:
    25 kg
  • Seq:
    4283
  • Assay (at filling):
    Min. 95 %
 :
 :74.09 g/mol
 :13,01675
 :550 °C
 :2.24 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :215-137-3
 :3262
 :8,III
 :GHS05
 :1305-62-0
 :Ca(OH)₂
 :MFCD00010901