Calcio idrossido, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E526 (max. 0,0005% Al), precipitato, SAFC®
Codice catalogo 1.02119.9025
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Scatola di Cartone
- Conf:25 kg
- Seq:4283
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:74.09 g/mol
IndexMerck:13,01675
Punto di fusione:550 °C
Densità:2.24 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:215-137-3
UN:3262
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Numero CAS:1305-62-0
Formula:Ca(OH)₂
Numero MDL:MFCD00010901