Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste
Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste
Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste
Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid.
Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94 °C
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal
Product Family Options
  • Descrizione
    Confezione
  • Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste
    In glass bottle for solids
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 341.00 SFr.
    341.00 SFr.
    1 * 500 g
       341.00 SFr.
  • Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste
    In glass bottle for solids
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 984.00 SFr.
    984.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       984.00 SFr.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..