Calcio fluoruro
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo MOLE19013605-500G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Calcio fluoruro
Codice catalogo MOLE19013605-500G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 7789-75-5
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:7789-75-5
- Formula:CaF₂
- Numero MDL:MFCD00010907
- Molecular Weight:78.07 g/mol
- IndexMerck:13,01669
- Punto di ebollizione:2500 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:1418 °C
- Densità:3,18 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:232-188-7
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g