Cromo (III) potassio solfato dodecaidrato, black crystals ACS
ICNA0219403190
:
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g
- Seq:3645
- Assay:98.0 - 102.0%
- Insoluble Matter:<0.01%
- Chloride (Cl):<0.002%
- Aluminum (Al):<0.02%
- Iron (Fe):<0.01%
- Ammonium (NH4):<0.01%
:
:499.4 g/mol
:13,02250
:89 °C (lit.)
:1.89 g/cm³ ((20 °C))
:233-401-6
:GHS07
:Ambiente
:7788-99-0
:CrK(SO₄)₂·12H₂O
:MFCD00149917