Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassio solfato
 :   EUROCLONE
Potassio solfato
 :  EUROCLONE
Potassio solfato
  •  :7778-80-5
  •  :K₂SO₄
  •  :MFCD00011388
  •  :174.26 g/mol
  •  :13,07759
  •  :1698 °C (1013 hPa)
  •  :1069 °C
  •  :2,66 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambiente
  •  :231-915-5