Potassio solfato
- :7778-80-5
- :K₂SO₄
- :MFCD00011388
- :174.26 g/mol
- :13,07759
- :1698 °C (1013 hPa)
- :1069 °C
- :2,66 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :231-915-5
- :7778-80-5
- :K₂SO₄
- :MFCD00011388
- :174.26 g/mol
- :13,07759
- :1698 °C (1013 hPa)
- :1069 °C
- :2,66 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :231-915-5
Product Family Options
- Tipo di conf.Conf