ContactUsLinkComponent
Potassio diidrogeno fosfato ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Potassio diidrogeno fosfato ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
  153184U
 :  
undefined
Potassio diidrogeno fosfato ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
  153184U
 :  
  • Tipo di conf.:
    Flacone in plastica per solidi
  • Conf:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • undefined:
    Max. 10 ppm
 :
 :136.09 g/mol
 :13,07744
 :~100 °C (1013 hPa)
 :253 °C
 :2,3 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :231-913-4
 :01-2119490224-41
 :7778-77-0
 :KH₂PO₄
 :MFCD00011401