Sodio metafosfato, GPR RECTAPUR®
27930.290
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg
- Seq:4024
- di-Phosphorus pentoxide:Min. 60 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 20 ppm
- Cl (Chloride):Max. 50 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 0.05 %
- Fe (Iron):Max. 50 ppm
:
:101.96 g/mol
:625 °C
:2.54 g/cm³ (20 °C)
:233-782-9
:10361-03-2
:NaPO₃