ContactUsLinkComponent
Sodio metafosfato, GPR RECTAPUR®
  27930.290
 :  
undefined
Sodio metafosfato, GPR RECTAPUR®
  27930.290
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • di-Phosphorus pentoxide:
    Min. 60 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.05 %
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
 :
 :101.96 g/mol
 :625 °C
 :2.54 g/cm³ (20 °C)
 :233-782-9
 :10361-03-2
 :NaPO₃