Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio azide
Sodio azide
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ROTHK305.1
Tossico
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Sodio azide
Codice catalogo ROTHK305.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  26628-22-8
Sodio azide
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  26628-22-8
Price
SFr. 70.20
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sodium triazide
  • Numero CAS:26628-22-8
  • Formula:NaN₃
  • Numero MDL:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • IndexMerck:13,08653
  • Punto di fusione:275 °C
  • Densità:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g