Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassio ioduro
Potassio ioduro
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Potassio ioduro
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • Numero CAS:7681-11-0
  • Formula:Kl
  • Numero MDL:MFCD00011405
  • Molecular Weight:166 g/mol
  • IndexMerck:13,07727
  • Punto di ebollizione:1330 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:686 °C
  • Densità:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-659-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 119.90 SFr.
    119.90 SFr.
    1 * 250 g
       119.90 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 430.80 SFr.
    430.80 SFr.
    1 * 1 kg
       430.80 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource