Orders LinkContactUsLinkComponent
Cesio carbonato
Cesio carbonato
Corrosivo
Irritante
Nome del fornitore:   Merck
Cesio carbonato
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:534-17-8
  • Formula:Cs₂CO₃
  • Numero MDL:MFCD00010957
  • Molecular Weight:325.82 g/mol
  • IndexMerck:13,02020
  • Punto di fusione:610 °C
  • Densità:4,24 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:208-591-9
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 59.50
    SFr. 59.50
    1 * 25 g
       SFr. 59.50
  • Bottiglia di plastica
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 1’510.00
    SFr. 1’510.00
    1 * 1 kg
       SFr. 1’510.00