Litio cloruro
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Informazioni su questo articolo
- Numero CAS:7447-41-8
- Formula:LiCl
- Numero MDL:MFCD00011078
- Molecular Weight:42.39 g/mol
- IndexMerck:13,05550
- Punto di ebollizione:1382 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:614 °C
- Densità:2,07 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-212-3
3 varianti
Product Details & Documents
- Numero CAS:7447-41-8
- Formula:LiCl
- Numero MDL:MFCD00011078
- Molecular Weight:42.39 g/mol
- IndexMerck:13,05550
- Punto di ebollizione:1382 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:614 °C
- Densità:2,07 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-212-3
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



