Cesio cloruro
Nome del fornitore: Roth Carl
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7647-17-8
:
Formula:CsCl
Numero MDL:MFCD00010955
:168.36 g/mol
IndexMerck:13,02021
Punto di ebollizione:1303 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:646 °C
Densità:3.7808 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-600-2
Frequently Bought Together