Orders LinkContactUsLinkComponent
Cesio cloruro
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Cesio cloruro
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Cesium Chloride
  • Numero CAS:7647-17-8
  • Formula:CsCl
  • Numero MDL:MFCD00010955
  • Molecular Weight:168.36 g/mol
  • IndexMerck:13,02021
  • Punto di ebollizione:1303 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:646 °C
  • Densità:3,7808 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-600-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg