ContactUsLinkComponent
Acido solforico ≥96%, VLSI Selectipur® per l'industria elettronica
Corrosive
Acido solforico ≥96%, VLSI Selectipur® per l'industria elettronica
Catalog # 57384943.
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Acido solforico ≥96%, VLSI Selectipur® per l'industria elettronica
Catalog # 57384943.
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Fusto in plastica
  • Conf:
    340 kg
  • Seq:
    4811
Specifications
About this item
 :
 :98.08 g/mol
Merck Index:14,08974
Boiling Pt:330 °C (1013 hPa)
Melting Pt:10.38 °C
Density:1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-639-5
UN:1830
ADR:8,II
REACH:01-2119458838-20
 :GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589