Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluoresceina
Fluoresceina
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLEM49740067
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Fluoresceina
Codice catalogo MOLEM49740067
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  2321-07-5
Fluoresceina
Fluoresceina
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  2321-07-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
  • Numero CAS:2321-07-5
  • Formula:C₂₀H₁₂O₅
  • Numero MDL:MFCD00005050
  • Molecular Weight:332.31 g/mol
  • IndexMerck:13,04185
  • Punto di fusione:314…316 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:219-031-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g