Orders LinkContactUsLinkComponent
p-Benzochinone
p-Benzochinone
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo MOLE34818722-1KG
Tossico
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
p-Benzochinone
Codice catalogo MOLE34818722-1KG
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  106-51-4
p-Benzochinone
p-Benzochinone
Glass bottle for solids, 1 kg
Numero CAS:  106-51-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  p-Quinone, Quinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione, 1,4-Benzoquinone
  • Numero CAS:106-51-4
  • Formula:C₆H₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00001591
  • Molecular Weight:108.1 g/mol
  • IndexMerck:12,08259
  • Punto di ebollizione:∼174 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:112…114 °C
  • Densità:1,318 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:77 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-405-2
  • UN:2587
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 kg