Cianocobalamina
100 mg, 1
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:68-19-9
- Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
- Numero MDL:MFCD00151092
- Molecular Weight:1355.38 g/mol
- IndexMerck:12,10152
- Punto di fusione:320 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-680-0
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:1
- Pk Info:100 mg