Orders LinkContactUsLinkComponent
Cianocobalamina, Millipore®
Cianocobalamina, Millipore®
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo 6791-5
Nome del fornitore:   Merck Millipore (Calbiochem‎)
Cianocobalamina, Millipore®
Codice catalogo 6791-5
Nome del fornitore:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Numero CAS:  68-19-9
Cianocobalamina, Millipore®
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  68-19-9
Price
359.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:68-19-9
  • Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
  • Numero MDL:MFCD00151092
  • Molecular Weight:1355.38 g/mol
  • IndexMerck:12,10152
  • Punto di fusione:320 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-680-0
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g