Orders LinkContactUsLinkComponent
Bifenile 99%
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Bifenile 99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Bifenile 99%
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Diphenyl, Phenylbenzene, PCB No. 0, 0-PCB
  • Numero CAS:92-52-4
  • Formula:C₁₂H₁₀
  • Numero MDL:MFCD00003054
  • Molecular Weight:154.21 g/mol
  • IndexMerck:13,03346
  • Punto di ebollizione:255 °C (760 mmHg)
  • Punto di fusione:68…72 °C
  • Densità:1,175 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:113 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-163-5
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    68 to 72 °C
  • GC:
    ≥98.5 %