2,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 74)
Codice catalogo PROOCIL-PCB-74-C
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 mg
- Seq:2210
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:291.99 g/mol
Numero CAS:32690-93-0
Formula:C₁₂H₆Cl₄