2,3,3',5-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 57)
Katalognr. PROOCIL-PCB-57-C
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 mg
- Seq:2210
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:291.99 g/mol
CAS-Nummer:70424-67-8
Formel:C₁₂H₆Cl₄