2,2',3,6,6'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 96)
Codice catalogo PROOCIL-PCB-96-C
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 mg
- Seq:2210
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:326.44 g/mol
Numero CAS:73575-54-9
Formula:C₁₂H₅Cl₅