Orders LinkContactUsLinkComponent
Timolo
Timolo
100 g
Codice catalogo ROTH5391.1
Corrosivo
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Timolo
Codice catalogo ROTH5391.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  89-83-8
Timolo
Timolo
100 g
Numero CAS:  89-83-8
Price
SFr. 25.80
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • Numero CAS:89-83-8
  • Formula:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • Numero MDL:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22 g/mol
  • IndexMerck:13,09476
  • Punto di ebollizione:233 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:49…51 °C
  • Densità:0,965 g/cm³ (25 °C)
  • Punto di infiammabilità:104 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-944-8
  • UN:2430
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 g