Timolo
1 g
Codice catalogo ROTH3209.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
- Numero CAS:89-83-8
- Formula:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
- Numero MDL:MFCD00002309
- Molecular Weight:150.22 g/mol
- IndexMerck:13,09476
- Punto di ebollizione:233 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:49…51 °C
- Densità:0,965 g/cm³ (25 °C)
- Punto di infiammabilità:104 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-944-8
- UN:2430
- ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 g