Timolo Ph. Eur.
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
- Numero CAS:89-83-8
- Formula:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
- Numero MDL:MFCD00002309
- Molecular Weight:150.22 g/mol
- IndexMerck:13,09476
- Punto di ebollizione:233 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:49…51 °C
- Densità:0,965 g/cm³ (25 °C)
- Punto di infiammabilità:104 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-944-8
- UN:2430
- ADR:8,III
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto250 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250250)
Informazioni sull'imballaggio
83558_THYMOL PH.EUR_BSE_TSE_REV0.pdf
Certificati BSE/TSE
83558_THYMOL PH.EUR_LATEX_REV0.pdf 83558_THYMOL PH.EUR_Melamine_REV0.pdf 83558_THYMOL PH.EUR_Phtalate_REV0.pdf
Ulteriori dettagli sul prodotto
P20_VWRC83558.180_SPEC_EN.pdf spec_VWRC83558.180 spec_VWRC83558.180
Specifiche del prodotto
SDS_IT_CH_VWRC83558 sds_VWRC83558
Scheda di sicurezza
VWR Chemicals for Biopharma and Pharma Production
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Colourless crystals
- Identification B:Passes test
- Appearance of solution:Passes test
- Acidity:Passes test
- Related substances:Passes test
- Residue on evaporation:Max. 0.05 %
- Residual solvents:Passes test
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g