Timolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bottiglia di plastica, 250 g
: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
- :89-83-8
- :2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
- :MFCD00002309
- :150.22 g/mol
- :13,09476
- :233 °C (1013 hPa)
- :49…51 °C
- :0,965 g/cm³ (25 °C)
- :104 °C
- :Ambiente
- :201-944-8
- :2430
- :8,III
Documents
750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Packaging Information
P20_VWRC20728.237_SPEC_EN.pdf spec_VWRC20728.237 spec_VWRC20728.237
Product specification
- Assay:Min. 99 %
- Melting point:48 - 52 °C
- Ignition residue (SO4):Max. 0.1 %
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g